Få mere at vide
Cadmium sulfate hydrate, 98%
Beskrivelse
Cadmiumsulfathydrat bruges til formulering af skærme eller til optimering. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cadmiumsulfathydrat bruges til formulering af skærme eller til optimering. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1130g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium sulfate hydrate |
| Smeltepunkt | 41.5°C (trans pt) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2570 |
| Merck Index | 14,1627 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (1130g/L ). |
| Formel vægt | 208.46 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Odorless |
| Brydningsindeks | 1.565 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cadmium sulfate hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cadmium sulfate hydrates