Få mere at vide
Cadmium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10754941 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10754941 100 g 100g
10610331 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10754941 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/0480/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-84-3
Molekylær formel CdH2O5S
Molekylvægt (g/mol) 226.49
MDL nummer 2253000
InChI nøgle VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn cadmium(2+) hydrate sulfate
SMIL O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 41°C
Farve White
pH 4.5 to 6.0
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Formel vægt 769.51g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium sulfate octahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.