Beskrivelse
100g, Plastic powder jar
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 41°C |
| CAS | 7790-84-3 |
| Farve | White |
| pH | 4.5 to 6.0 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | CdH2O5S |
| MDL nummer | 2253000 |
| InChI nøgle | VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.