Få mere at vide
Cadmium sulfate, anhydrous, ACS, 99+%
Artikelnummer. p-4407305
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11321938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011861.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.47 g/mol
Cadmiumsulfat bruges i pigmenter og galvanisering. Det fungerer som en accelerator ved cementdannelse. Det bruges også som smøremidler. Yderligere er det nyttigt til galvanisering af cadmium i elektroniske kredsløb. Det tjener som en forløber til fremstilling af cadmiumbaseret pigment som cadmiumsulfid. I den vestlige standardcelle bruges den til elektrolyt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10124-36-4
Molekylær formel CdO4S
Molekylvægt (g/mol) 208.47
MDL nummer MFCD00010923
InChI nøgle QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC navn cadmium(2+);sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate
Smeltepunkt 1000°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde >99%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 208.46
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 4.691