Få mere at vide
Cadmiumsulfat, vandret, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11321938
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321938 25 g 25g
11311938 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11321938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011861.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208,47 g/mol
Cadmiumsulfat bruges i pigmenter og galvanisering. Det fungerer som en accelerator ved cementdannelse. Det bruges også som smøremidler. Yderligere er det nyttigt til galvanisering af cadmium i elektroniske kredsløb. Det tjener som en forløber til fremstilling af cadmiumbaseret pigment som cadmiumsulfid. I den vestlige standardcelle bruges den til elektrolyt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10124-36-4
Molekylær formel CdO4S
Molekylvægt (g/mol) 208.47
MDL nummer MFCD00010923
InChI nøgle QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC navn cadmium(2+);sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate
Smeltepunkt 1000 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Analyseprocentområde >99%
Tæthed 4.691
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i methanol og ethylacetat. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 208.46
Grad ACS