Få mere at vide
Cadmiumsulfat, ACS-reagens, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813375 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12615107
Brand: Thermo Scientific Acros 447751000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10124-36-4
Molekylær formel CdO4S
Molekylvægt (g/mol) 208.46
InChI nøgle QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC navn cadmium(2+);sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate
Smeltepunkt 1000.0°C
Mængde 100 g
Lineær formel CdSO4
Merck Index 15,1632
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Formel vægt 208.46
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium sulphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cadmium sulphate