Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium sulfate |
| Smeltepunkt | 1000,0 °C |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CdSO4 |
| Merck Index | 15,1632 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1130 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol, syrer, acetone og ammoniak |
| Formel vægt | 208.46 |
| Grad | ACS-reagens |