Få mere at vide
Cadmiumsulfat, ACS-reagens, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12615107 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12615107 100 g Glasflaske 100g
12635107 500 g Glasflaske 500g
12623630 2.5 kg Glass bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12615107 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447751000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10124-36-4
Molekylær formel CdO4S
Molekylvægt (g/mol) 208.46
InChI nøgle QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC navn cadmium(2+);sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate
Smeltepunkt 1000.0°C
Mængde 100 g
Lineær formel CdSO4
Merck Index 15,1632
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Formel vægt 208.46
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium sulphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium sulphate