Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium sulfate |
| Smeltepunkt | 1000 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 500 g |
| Tab ved tørring | ≤1.0% |
| Emballage | Poly flaske |
| Udseende | Krystallinsk |
| Tæthed | 4,69 g/cm3 |
| Lineær formel | CdSO4 |
| FN nummer | UN2570 |
| Vis mere |