Få mere at vide
Cadmiumsulfat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10217120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10217120 500 g Glasflaske 500g
10743344 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10217120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270565000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10124-36-4
Molekylær formel CdO4S
Molekylvægt (g/mol) 208.46
MDL nummer MFCD00010923
InChI nøgle QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC navn cadmium(2+);sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate
Smeltepunkt 1000,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
pH 3,5 til 6,0 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99% min. (Kompleksometri)
Lineær formel CdSO4
Merck Index 15, 1632
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1130 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol, syrer, acetone og ammoniak
Formel vægt 208.46
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cadmium sulfate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.