Få mere at vide
Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651070 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15651070 500 g 500g
15641070 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15651070 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 11720500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss.,≥98% (complexometric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-84-3
MDL nummer MFCD02253000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate
Mængde 500 g
Lineær formel CdSO4 · 8/3H2O
FN nummer 2570
Formel vægt 256.57g/mol
Procent renhed ≥98% (complexometric)
Grad puriss.