Få mere at vide
Cadmium sulfate, 8/3-hydrate, ACS reagent, crystals
Artikelnummer. p-3734688 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10094063
Brand: Thermo Scientific Acros 403761000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-84-3 | Cd3O12S3·8H2O | 769.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-84-3
Molekylær formel Cd3O12S3·8H2O
Molekylvægt (g/mol) 769.51
MDL nummer MFCD02253000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Smeltepunkt 41.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Lineær formel 3CdSO4·8H2O
Merck Index 15,1632
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol,acids,acetone and ammonia
Formel vægt 769.51
Procent renhed 98.0 to 102.0%
Grad ACS-reagens