Få mere at vide
Cadmiumstearat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11492266 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11492266 10 g
1 options
Artikelnummer. 11492266 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521273910
 Begrænset vare
På lager
Acts as a lubricant and heat stabilizer in plastics.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium Stearate
CAS 2223-93-0
Molekylær formel C36H70CdO4
Mængde 10 g
Synonym cadmium stearate, cadmium ii stearate, cadmium distearate, octadecanoic acid, cadmium salt, stabilisator scd, stabilizer scd, alaixol 11, cadmium octadecanoate, kadmiumstearat german, cadmium soaps stearate
InChI nøgle GWOWVOYJLHSRJJ-UHFFFAOYSA-L
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Cd+2]
IUPAC navn cadmium(2+);octadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 679.366
PubChem CID 16681
Formel vægt 679.36
Grad Not Available
Fysisk form Powder