Få mere at vide
Cadmium standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Cd i 2 til 5% HNO3
Artikelnummer. 10782811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10782811 500 ml 500ml
10501071 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10782811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195875000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium standard solution
Navn note 1 mg/ml Cd i 0,5N HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Tæthed 1.0120g/mL
Specifik vægtfylde 1.012
Fysisk form Løsning
Molekylær formel CdH2N2O6
Koncentration 997 til 1003 μg/ml Cd(2 +) i 0,5N HNO3 (20 °C)
MDL nummer MFCD00149626
Merck Index 15, 1627
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
IUPAC navn cadmium(2+)bis(salpetersyre)
Molekylvægt (g/mol) 238.44
PubChem CID 56924536
Mængde 500 ml
ChEBI CHEBI:86156
Formel vægt 308.48
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.