Få mere at vide
Cadmium skud, 5 cm (2 tommer) dia., 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481547
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481547 1 Ea. Hver
1 options
Artikelnummer. 15481547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039731.KT
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium shot
Navn note 5 cm (2 tommer) i diameter.
CAS 7440-43-9
Mængde 1 Ea.
Vægt ≈600g/skud
Form Skudt
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Cd
MDL nummer MFCD00010914
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cd]
IUPAC navn cadmium
Molekylvægt (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Procent renhed 99.9%