Få mere at vide
Cadmium skud, 1-3 mm (0,04-0,1 tommer), Puratronic™ , 99,9997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium |
| Farve | Sølv-Hvid |
| Udseende | Silvery-white shot |
| Tæthed | 8.65g/cm3 |
| Mængde | 50 g |
| Damptryk | 0.00013 hPa |
| Analyseprocentområde | 99.9997% (Metals basis) |
| Form | Shot |
| IUPAC navn | cadmium |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cadmium shot
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cadmium
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering