Få mere at vide
Kadmiumskud, 1-3mm (0,04-0,1 tommer), Puratronic™, 99,9997% (metalbasis)
Artikelnummer. 11321129
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321129 250 g 250g
11301129 50 g 50g
11311129 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011351.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molekylær formel Cd
Molekylvægt (g/mol) 112.41
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMIL [Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium
Farve Sølv-Hvid
Udseende Sølvhvidt skud
Mængde 250 g
Damptryk 0,00013 hPa
Analyseprocentområde 99,9997% (metalbasis)
Form Skudt
IUPAC navn cadmium