Få mere at vide
Cadmium skud, 1-3 mm (0,04-0,1 tommer), Puratronic™ , 99,9997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311129
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11311129
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011351.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molekylær formel Cd
Molekylvægt (g/mol) 112.41
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMIL [Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium
Farve Sølv-Hvid
Udseende Silvery-white shot
Mængde 1 kg
Damptryk 0.00013 hPa
Analyseprocentområde 99.9997% (Metals basis)
Form Shot
IUPAC navn cadmium(2+)-ion