Få mere at vide
Cadmium selenide, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Cadmiumselenid anvendes i opto-elektroniske enheder, laserdioder, biomedicinsk billeddannelse, nanosensing, højeffektive solceller og tyndfilmstransistorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium selenide |
| Smeltepunkt | >1350°C |
| Farve | Sort til Brun-Rød |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,1626 |
| Formel vægt | 191.36 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Vis mere |