Få mere at vide
Cadmium selenide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 15482267
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482267 10 g 10g
15472267 2 g 2g
15492267 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045456.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1306-24-7 | CdSe | 191.39 g/mol
Cadmiumselenid anvendes i opto-elektroniske enheder, laserdioder, biomedicinsk billeddannelse, nanosensing, højeffektive solceller og tyndfilmstransistorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-24-7
Molekylær formel CdSe
Molekylvægt (g/mol) 191.39
MDL nummer MFCD00010917
InChI nøgle AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
PubChem CID 14784
ChEBI CHEBI:50834
IUPAC navn selanylidenecadmium
SMIL [Se]=[Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium selenide
Smeltepunkt >1350°C
Farve Sort til Brun-Rød
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,1626
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 191.36
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 5.81 g/mL