Få mere at vide
Cadmium selenide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 15472267
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 15472267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045456.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1306-24-7 | CdSe | 191.39 g/mol
Cadmiumselenid anvendes i opto-elektroniske enheder, laserdioder, biomedicinsk billeddannelse, nanosensing, højeffektive solceller og tyndfilmstransistorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-24-7
Molekylær formel CdSe
Molekylvægt (g/mol) 191.39
MDL nummer MFCD00010917
InChI nøgle AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
PubChem CID 14784
ChEBI CHEBI:50834
IUPAC navn selanylidenecadmium
SMIL [Se]=[Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium selenide
Smeltepunkt >1350°C
Farve Sort til Brun-Rød
Fysisk form Pieces
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,1626
Formel vægt 191.36
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 5.81g/mL