Få mere at vide
Cadmiumselenid, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383408
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383408 5 g 5g
11303418 25 g 25g
11393408 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036323.06
Request Bulk or Custom Format
Vakuumaflejring
Det er bl.a. et fotoledende og halvledermateriale, der anvendes i en celle, hvor der kræves en hurtig responstid og høj følsomhed over for længere bølgelængder af lys; også brugt som rødt pigment.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-24-7
Molekylær formel CdSe
Molekylvægt (g/mol) 191.39
MDL nummer MFCD00010917
InChI nøgle AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
PubChem CID 14784
ChEBI CHEBI:50834
IUPAC navn selanylidenecadmium
SMIL [Se]=[Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium selenide
Smeltepunkt >1350°C
Farve Sort til Brun-Rød
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,1626
Opløselighedsinformation Insoluble in water but soluble in acids.
Formel vægt 191.36
Procent renhed 99.995%
Lugt Odorless
Tæthed 5.81 g/mL