Få mere at vide
Cadmiumselenid, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351708
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic vial
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11351708 10 g Plastflaske 10g
11331708 2 g Plastic vial 2g
11341708 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11351708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011057.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes som en n-type halvleder og dens nanopartikler bruges i laserdioder, opto-elektroniske enheder, nanosensing, biomedicinsk billeddannelse og højeffektive solceller. Da det er gennemsigtigt for infrarødt lys, finder det anvendelse i fotomodstande og vinduer til instrumenter, der bruger IR-lys.
Cadmiumselenid bruges som en n-type halvleder, og dets nanopartikler bruges i laserdioder, opto-elektroniske enheder, nanosensing, biomedicinsk billeddannelse og højeffektive solceller. Da det er gennemsigtigt for infrarødt lys, finder det anvendelse i fotomodstande og vinduer til instrumenter, der bruger IR-lys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-24-7
Molekylær formel CdSe
Molekylvægt (g/mol) 191.39
MDL nummer MFCD00010917
InChI nøgle AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
PubChem CID 14784
ChEBI CHEBI:50834
IUPAC navn selanylidenecadmium
SMIL [Se]=[Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium selenide
Smeltepunkt >1350°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 191.36
Procent renhed 99.995%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 5.81