Få mere at vide
Cadmiumselenid, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cadmiumselenid bruges som en n-type halvleder, og dets nanopartikler bruges i laserdioder, opto-elektroniske enheder, nanosensing, biomedicinsk billeddannelse og højeffektive solceller. Da det er gennemsigtigt for infrarødt lys, finder det anvendelse i fotomodstande og vinduer til instrumenter, der bruger IR-lys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium selenide |
| Smeltepunkt | >1350°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 191.36 |
| Procent renhed | 99.995% |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 5.81 |
| Vis mere |