Få mere at vide
Cadmiumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter x 23 cm (9,0 tommer), Puratronic™, 99,999+% (metalbasis)
Artikelnummer. 15424735
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424735 5 Pc. Pakke med 5
11355739 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010120.KJ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molekylær formel Cd
Molekylvægt (g/mol) 112.41
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC navn cadmium
SMIL [Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium rod
Navn note 12,7 mm (0,5 tommer) diameter x 23 cm (9,0 tommer)
Mængde 5 Pc.
Vægt ≈250g/stang
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.999%
Grad Puratronic