Få mere at vide
Cadmiumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter x 23 cm (9,0 tommer), Puratronic™, 99,999+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium rod |
| Navn note | 12.7mm (0.5 in.) dia. x 23cm (9.0 in.) |
| Mængde | 1 Pc. |
| Vægt | ≈250g/rod |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.999% |
| Grad | Puratronic |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cadmium rod
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.