Få mere at vide
Cadmiumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, 99,99+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11331168
Skift visning
Mængde:
12 cm
24 cm
5 x 24 cm
Pakningsstørrelse:
12cm
24cm
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331168 5 x 24 cm Pakke med 5
11311168 12 cm 12cm
11321168 24 cm 24cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010119.UT
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molekylær formel Cd
Molekylvægt (g/mol) 112.41
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC navn cadmium
SMIL [Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium rod
Navn note 12,7 mm (0,5 tommer) diameter.
Mængde 5 x 24 cm
Vægt ≈11,0 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.99%