Få mere at vide
Cadmium powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048900
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11341988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011891.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cadmium powder, 99.5%, Cd, CAS Number-7440-43-9, ccris 112, unii-00bh33gngh, compounds, cadmium, elemental, cadmium and compounds, 00bh33gngh, kadmium, kadmium german, colloidal, hsdb 282, 500g, (metals basis), CHEBI:22977, Silver-White | CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molekylær formel Cd
Molekylvægt (g/mol) 112.41
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC navn cadmium
SMIL [Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium powder
Farve Sølv-Hvid
Mængde 10 g
Maskestørrelse −325 Mesh
Form Fast stof
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3179
Procent renhed 99.5%