Få mere at vide
Cadmiumpulver, -325 mesh, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11361988
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361988 100 g 100g
11341988 10 g 10g
11351988 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011891.22
 Begrænset vare
På lager
Cadmiumpulver, 99,5%, Cd, CAS-nummer-7440-43-9, ccris 112, unii-00bh33gngh, forbindelser, cadmium, elementært, cadmium og forbindelser, 00bh33gngh, kadmium, kadmium tysk, kolloidal, hsdb 282, 500g, (metalbasis), CHEBI:22977, Sølv-Hvid | CAS: 7440-43-9 | Cd | 112,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molekylær formel Cd
Molekylvægt (g/mol) 112.41
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC navn cadmium
SMIL [Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium powder
Farve Sølv-Hvid
Mængde 100 g
Maskestørrelse −325 Mesh
Form Fast stof
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3179
Procent renhed 99.5%