Få mere at vide
Cadmiumphosphat (ortho), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309347
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309347 50 g 50g
11319347 10 g 10g
11399337 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040201.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13847-17-1 | Molekylformel: Cd3O8P2 | Molekylvægt: 527,182 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13847-17-1
Molekylær formel Cd3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 527.182
MDL nummer MFCD00049414
InChI nøgle NRGIRRZWCDKDMV-UHFFFAOYSA-H
Synonym cadmium phosphate, cadmium orthophosphate, tricadmium diphosphate, cadmium ii phosphate, tricadmium bis phosphate, cadmium phosphte cd3 po4 2, cadmium phosphate ortho, phosphoric acid, cadmium salt 2:3, acmc-20alja, cadmium 2+ diphosphate
PubChem CID 26060
IUPAC navn cadmium(2+);diphosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cd+2].[Cd+2].[Cd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium phosphate (ortho)
Smeltepunkt ∼1500 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
FN nummer UN2570
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
Formel vægt 527.14
Procent renhed 99%