Få mere at vide
Cadmium perchlorate hexahydrate
Artikelnummer. p-4781829
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11342028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012936.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10326-28-0 | CdCl2H12O14 | 419.396 g/mol
Det bruges som mellemprodukt i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-28-0
Molekylær formel CdCl2H12O14
Molekylvægt (g/mol) 419.396
MDL nummer MFCD00015992
InChI nøgle PQJZOTJHMRJOEM-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium perchlorate hexahydrate, acmc-1c6hb, cd.2clo4.6h2o, cadmium ii perchlorate hexahydrate
PubChem CID 71317310
IUPAC navn cadmium(2+);diperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium perchlorate hexahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 419.39 (311.30 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic