Få mere at vide
Cadmiumperchlorat-hexahydrat
Artikelnummer. 11342028
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342028 50 g 50g
11332028 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012936.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10326-28-0 | CdCl2H12O14 | 419,396 g/mol
Det bruges som mellemprodukt i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-28-0
Molekylær formel CdCl2H12O14
Molekylvægt (g/mol) 419.396
MDL nummer MFCD00015992
InChI nøgle PQJZOTJHMRJOEM-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium perchlorate hexahydrate, acmc-1c6hb, cd.2clo4.6h2o, cadmium ii perchlorate hexahydrate
PubChem CID 71317310
IUPAC navn cadmium(2+);diperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium perchlorate hexahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 419,39 (311,30 Vandfri)