Få mere at vide
Cadmium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Description
Cadmiumoxid bruges i keramiske glasurer, cadmiumgalvaniseringsbade, pigmenter, fosfor, elektroder til akkumulatorer, cadmiumsalte og heterogen katalyse til dehydrogenering. Det er et grundlæggende ledende materiale, der bruges til at fremstille transparente ledende film, som finder anvendelse i fototransistorer, flydende krystalskærme, fotodioder, fotovoltaiske celler og antirefleksbelægninger. Elektrodeponerede cadmiumoxidfilm har fremragende elektrokatalytisk aktivitet over for mange organiske forbindelser, ozon- og oxygenudvikling. CdO er selektiv i phenol fotonedbrydning. Glasagtig kulelektrode belagt med cadmiumoxidfilm er blevet brugt til at udvikle en følsom og hurtig analysemetode for penicillamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium oxide |
| Smeltepunkt | 1430°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 128.4 |
| Tæthed | 8.15 |
Safety and Handling
- Cadmium oxide, Puratronic
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cadmium oxide