Tekniske data
| Kogepunkt | 1385.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium oxide |
| Navn note | Pure |
| CAS | 1306-19-0 |
| Farve | Brun til Brun-Rød |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Complexometry) |
| Molekylær formel | CdO |
| Lineær formel | CdO |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cadmium oxide, brown
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.