Få mere at vide
Cadmium oxide, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407301
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012219.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Cadmiumoxid bruges i keramiske glasurer, cadmiumgalvaniseringsbade, pigmenter, fosfor, elektroder til akkumulatorer, cadmiumsalte og heterogen katalyse til dehydrogenering. Det er et grundlæggende ledende materiale, der bruges til at fremstille transparente ledende film, som finder anvendelse i fototransistorer, flydende krystalskærme, fotodioder, fotovoltaiske celler og antirefleksbelægninger. Elektrodeponerede cadmiumoxidfilm har fremragende elektrokatalytisk aktivitet over for mange organiske forbindelser, ozon- og oxygenudvikling. CdO er selektiv i phenol fotonedbrydning. Glasagtig kulelektrode belagt med cadmiumoxidfilm er blevet brugt til at udvikle en følsom og hurtig analysemetode for penicillamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-19-0
Molekylær formel CdO
Molekylvægt (g/mol) 128.41
MDL nummer MFCD00010921
InChI nøgle CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
SMIL [O--].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium oxide
Smeltepunkt 1430°C
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water.
IUPAC navn cadmium(2+)oxidandiid
Formel vægt 128.4
Lugt Odorless
Tæthed 8.15 g/cm3