Få mere at vide
Cadmium oxide, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11396628
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396628 500 g 500g
11386628 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012219.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Cadmiumoxid bruges i keramiske glasurer, cadmiumgalvaniseringsbade, pigmenter, fosfor, elektroder til akkumulatorer, cadmiumsalte og heterogen katalyse til dehydrogenering. Det er et grundlæggende ledende materiale, der bruges til at fremstille transparente ledende film, som finder anvendelse i fototransistorer, flydende krystalskærme, fotodioder, fotovoltaiske celler og antirefleksbelægninger. Elektrodeponerede cadmiumoxidfilm har fremragende elektrokatalytisk aktivitet over for mange organiske forbindelser, ozon- og oxygenudvikling. CdO er selektiv i phenol fotonedbrydning. Glasagtig kulelektrode belagt med cadmiumoxidfilm er blevet brugt til at udvikle en følsom og hurtig analysemetode for penicillamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-19-0
Molekylær formel CdO
Molekylvægt (g/mol) 128.41
MDL nummer MFCD00010921
InChI nøgle CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
SMIL [O--].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium oxide
Smeltepunkt 1430°C
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water.
IUPAC navn cadmium(2+)oxidandiid
Formel vægt 128.4
Lugt Odorless
Tæthed 8.15 g/cm3