Få mere at vide
Cadmiumoxid, 98,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781828
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033235.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Cadmiumoxid bruges som et elektropletteringskemikalie og til fremstilling af cadmiumelektroder. Det er en komponent af sølvlegeringer, fosfor, halvledere, glas og keramiske glasurer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-19-0
Molekylær formel CdO
Molekylvægt (g/mol) 128.41
MDL nummer MFCD00010921
InChI nøgle CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
SMIL [O--].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium oxide
Smeltepunkt 1430°C
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.9%
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water. Soluble in dilute acids,slowly soluble in ammonium salts
IUPAC navn cadmium(2+)oxidandiid
Formel vægt 128.4
Lugt Odorless
Tæthed 8.15 g/cm3 at 20°C