Få mere at vide
Cadmiumoxid, 98,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397538
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397538 1 kg 1kg
11387538 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033235.A1
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Cadmiumoxid bruges som et elektropletteringskemikalie og til fremstilling af cadmiumelektroder. Det er en komponent af sølvlegeringer, fosfor, halvledere, glas og keramiske glasurer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-19-0
Molekylær formel CdO
Molekylvægt (g/mol) 128.41
MDL nummer MFCD00010921
InChI nøgle CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
SMIL [O--].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium oxide
Smeltepunkt 1430°C
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.9%
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water. Soluble in dilute acids,slowly soluble in ammonium salts
IUPAC navn oxocadmium
Formel vægt 128.4
Lugt Odorless
Tæthed 8.15