Få mere at vide
Cadmium Nitrate Tetrahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium Nitrate Tetrahydrate |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | Cd(NO3)2 · 4H2O |
| FN nummer | UN2570 |
| Beilstein | 8156730 |
| Formel vægt | 308.48g/mol |
| Procent renhed | ≥99.0% (T) |
| Grad | purum p.a. |