Få mere at vide
Cadmium nitrate tetrahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges til farvning af glas og porcelæn og som blitzpulver i fotografering. Det bruges som et laboratoriereagens til fremstilling af cadmiumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 132°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium nitrate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 59°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,acetone,ethyl acetate,alcohol. Insoluble in nitric acid. |
| IUPAC navn | cadmium(2+);dinitrat;tetrahydrat |
| Formel vægt | 308.47 (236.41 Anhydrous) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cadmium nitrate tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cadmium(II) nitrate,tetrahydrate