Få mere at vide
Cadmium nitrattetrahydrat, 99+%
Artikelnummer. 10066113 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10066113 1 kg Glasflaske 1kg
10511851 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10066113 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212340010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10022-68-1
Molekylær formel CdH2N2O6
Molekylvægt (g/mol) 238.44
MDL nummer MFCD00149626
InChI nøgle IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
SMIL [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 132 °C
Kemisk navn eller materiale Cadmium nitrate tetrahydrate
Smeltepunkt 59 °C
Navn note P.A.
Farve Farveløs eller hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Kompleksometri)
Lineær formel Cd(NO3)2·4H2O
Merck Index 15, 1627
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2150 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i ammoniak, praktisk talt uopløselig i konservator H2SO4, opløselig i alkohol, acetone og ethylacetat
IUPAC navn cadmium(2+);dinitrat;tetrahydrat
Formel vægt 308.46
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.