Få mere at vide
Cadmium nitrate tetrahydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11358888
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11358888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041732.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Cadmiumnitrat tetrahydrat bruges i fotografiske emulsioner, farveglas og porcelæn, laboratoriereagens og fremstilling af andre cadmiumforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10022-68-1
Molekylær formel CdH2N2O6
Molekylvægt (g/mol) 238.44
MDL nummer MFCD00149626
InChI nøgle IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
IUPAC navn cadmium(2+);dinitrat;tetrahydrat
SMIL [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 132°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium nitrate tetrahydrate
Smeltepunkt 59°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3087
Merck Index 14,1622
Opløselighedsinformation Soluble in water.(109g/100ml)at 0 C and (326g/100ml)at 60 C.Soluble in ammonia,acetone and alcohol.
Formel vægt 308.47 (236.41 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Tæthed 2.45