Få mere at vide
Cadmium nitrat tetrahydrat, 98,5% min
Beskrivelse
Cadmiumnitrat bruges til fremstilling af cadmiumsalte, fotografiske emulsioner, laboratoriereagens og farveglas. Det bruges til porcelæn og som blitzpulver i fotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 132 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium nitrate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 59 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Svag |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. |
| Tæthed | 2.45 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand. Opløselig i alkohol, acetone og ammoniak. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cadmium nitrate tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cadmium nitrate tetrahydrate