Få mere at vide
Cadmium nitrate tetrahydrate, 98.5% min
Artikelnummer. 11346648
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11346648
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012228.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Cadmiumnitrat bruges til fremstilling af cadmiumsalte, fotografiske emulsioner, laboratoriereagens og farveglas. Det bruges til porcelæn og som blitzpulver i fotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10022-68-1
Molekylær formel CdH2N2O6
Molekylvægt (g/mol) 238.44
MDL nummer MFCD00149626
InChI nøgle IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
IUPAC navn cadmium(2+);dinitrat;tetrahydrat
SMIL [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 132°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium nitrate tetrahydrate
Smeltepunkt 59°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5% min.
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,and ammonia.
Formel vægt 308.47 (236.41 Anhydrous)
Lugt Weak
Tæthed 2.45 g/cm3