Få mere at vide
Cadmium molybdenum oxide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339347
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339347 250 g 250g
11329347 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11339347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040202.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Elektroniske og optiske applikationer
Elektroniske og optiske applikationer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13972-68-4
Molekylær formel CdMoO4
Molekylvægt (g/mol) 272.36
MDL nummer MFCD00015997
InChI nøgle SQHWLBOPUKZGNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium molybdate, cd.moo4, cadmium 2+ molybdate, cadmium 2+ ;dioxido dioxo molybdenum
PubChem CID 22420716
IUPAC navn cadmium(2+);dioxid(dioxo)molybdæn
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium molybdenum oxide
Smeltepunkt ∼1250°C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2570
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Soluble in acid
Formel vægt 272.35
Procent renhed 99.5%