Få mere at vide
UVP Cadmium lampe
Artikelnummer. 11838891
Skift visning
Bølgelængde:
214 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
11838891 214 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 11838891 Leverandør UVP Leverandørnr. 90007103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5590.00 DKK
    5091.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 498.01 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Tekniske data
Bølgelængde 214 nm
Diameter (metrisk) 17 mm
Længde (metrisk) 110 mm
Materiale Kvarts
Produkttype Cadmium lampe