Få mere at vide
Cadmium isotopstandard: Cd @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Cd-106), VHG™
Artikelnummer. 30003077
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
30003077 50 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30003077 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS106CD50
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Cadmium isotopstandard: Cd @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i CD-106)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium 106
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Cadmium 106
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 106Cd
Synonym 106Cd
SMIL [106Cd]
IUPAC navn Cadmium 106
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 105.91
Mængde 50 ml
Formel vægt 105,9065 g/mol