Få mere at vide
Cadmium iodide, ultra dry, 99.9985% (metals basis) Artikelnummer.: 11333857
Cadmium iodide, ultra dry, 99.9985% (metals basis)
Artikelnummer. 11333857
25 g, 25g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035683.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Cadmiumiodid bruges til litografi, fotografering, galvanisering og fremstilling af fosfor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-80-9
Molekylær formel CdI2
Molekylvægt (g/mol) 366.223
MDL nummer MFCD00010920
InChI nøgle OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25gVis mereVis mindre
PubChem CID 24635
IUPAC navn cadmium(2+);diiodid
SMIL [Cd+2].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 787°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium iodide
Smeltepunkt 387°C to 389°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid til gul
Fysisk form Perler
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1621
Opløselighedsinformation It is soluble in water,ethanol,acetone,ether and ammonia.
Formel vægt 366.21
Procent renhed 99.9985%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 5.67 g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP22K002 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/04/2024 Artikelnummer035683.06,035683.03,035683.14
PartinummerP22K003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/03/2024 Artikelnummer035683.06,035683.03,035683.14
PartinummerP02I007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer035683.06,035683.03,035683.14
PartinummerE26P07 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer035683.06,035683.03,035683.14
PartinummerI14W056 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/11/2021 Artikelnummer035683.06,035683.03,035683.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cadmium iodide, ultra dry, 99.9985% (metals basis) >