Få mere at vide
Cadmiumiodid, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058903
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11335747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043442.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Cadmiumiodid bruges i litografi, fotografering, galvanisering og fremstilling af fosfor, i graveringsprocessen, og blev brugt som et antiseptisk og astringerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-80-9
Molekylær formel CdI2
Molekylvægt (g/mol) 366.223
MDL nummer MFCD00010920
InChI nøgle OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC navn cadmium(2+);diiodid
SMIL [Cd+2].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 787°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium iodide
Smeltepunkt 387°C to 389°C
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1621
Opløselighedsinformation It is soluble in ethanol,acetone,ether and ammonia.
Formel vægt 366.21
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 5.67 g/mL