Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium iodide |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Skinnende krystallinske flager eller pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Molekylær formel | CdI2 |
| Lineær formel | CdI2 |
| Merck Index | 15, 1626 |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.223 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cadmium iodide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.